Descripción
- Diseñado específicamente para proporcionar opciones de posicionamiento adicionales de la unidad de potencia para una comodidad óptima del usuario.
- Compatible con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1002) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST1012).
- Fabricado en plástico polipropileno ligero.
- Se conecta directamente a la unidad de potencia y se cambia fácilmente.
- A CleanSpace El soporte de cuello CST NO está certificado como intrínsecamente seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | HDPE, Nylon, silicona |
| Tipo de producto | Arnés de cabeza |
| Tamaño | Talla única |