Learn More
CleanSpace™ Technology Media máscara CST con arnés para la cabeza
Código de producto. 17840705 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L/XL
M
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17840705 M cada uno
17825085 Pequeño cada uno
17835085 L/XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17840705 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.99€
    139.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.99€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
A CleanSpace Máscaras de media cara CST (incluida una CleanSpace El arnés de cabeza CST está diseñado para usarse con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1000) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST 1010).
  • Diseñado para su uso con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1000) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST 1010).
  • Fabricado en silicona suave que se adapta fácilmente al rostro y no provoca dermatitis alérgica.
  • Los clips fáciles de ubicar aseguran el CleanSpace Máscara media CST para la unidad de potencia.
  • Se fija fácilmente a los puntos de conexión de los brazos de la máscara y se puede quitar para limpiarlo.
  • A CleanSpace Media máscara CST (incluye una CleanSpace El arnés de cabeza CST NO está certificado como intrínsecamente seguro.
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Material Silicio
Tipo de producto 1/2 Máscara y Arnés
Tamaño M
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.