Learn More
CleanSpace™ Technology Media máscara CST con arnés para la cabeza
Código de producto. 17825085 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L/XL
M
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17825085 Pequeño cada uno
17840705 M cada uno
17835085 L/XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17825085 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    139.00€ / paquete de 1
    Ahorro 30.00€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A CleanSpace Máscaras de media cara CST (incluida una CleanSpace El arnés de cabeza CST está diseñado para usarse con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1000) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST 1010).
  • Diseñado para su uso con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1000) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST 1010).
  • Fabricado en silicona suave que se adapta fácilmente al rostro y no provoca dermatitis alérgica.
  • Los clips fáciles de ubicar aseguran el CleanSpace Máscara media CST para la unidad de potencia.
  • Se fija fácilmente a los puntos de conexión de los brazos de la máscara y se puede quitar para limpiarlo.
  • A CleanSpace Media máscara CST (incluye una CleanSpace El arnés de cabeza CST NO está certificado como intrínsecamente seguro.
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Material Silicio
Tipo de producto 1/2 Máscara y Arnés
Tamaño Pequeño