Descripción
- A CleanSpace La máscara facial completa CST se fija a la unidad de potencia y proporciona protección respiratoria, facial y ocular.
- Se compone de una visera exterior, una máscara interior y un arnés de cinco puntos para sostener uniformemente la máscara y la unidad de energía y proporcionar facilidad de movimiento.
- Compatible con el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1002) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST1012).
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 500 ciclos completos |
| Batería, tipo | un3481 |
| Color | Transparente |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de producto | Máscara facial completa |
| Tamaño | Medio/grande |
| Incluye | 1 x Máscara facial completa |