missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSK Antibody (CSK-04), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147510 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147510 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500344CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CSK Monoclonal antibody specifically detects CSK in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSK
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CSK-04
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C-Src kinase, c-src tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, MGC117393, Protein-tyrosine kinase CYL, tyrosine-protein kinase CSK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed recombinant fragment of human Csk corresponding to amino acids 330-450.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1445
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.