Learn More
Velp Scientifica™ Unidades de filtración CSF6
BIOPHARMA
Código de producto. 11755814 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
11755814 230 V, 50 Hz cada uno
15339484 230 V, 60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11755814 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30420210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la fase final de filtración y lavado definida en el método enzimático para la extracción de fibra dietética. Las unidades de filtración CSF6 de Velp Scientifica™ pueden procesar una o varias muestras.
  • Tiempo de filtración corto, menos de 20 minutos, incluso para las 6 muestras
  • Bomba para acelerar el proceso de filtración y el lavado
  • Desobstruya los crisoles con bomba de aire para mejorar la calidad de la filtración
  • Ajust
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de filtración
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Fase final de filtrado y lavado definida en el método enzimático para la extracción de fibra dietética.
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 750 mm
Peso (métrico) 28 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz