Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad gris claro de dos puertas CS-CLASSIC
BIOPHARMA
Código de producto. 15895101 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
3 estantes de acero laminado galvanizado, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg
3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante Tamaño de la unidad
15895101 3 estantes de acero laminado galvanizado, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg cada uno
15556875 3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15895101 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3049504130508
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad. – Construcción robusta totalmente soldada para altos requisitos industriales
  • Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
  • Construcción con puertas de pared doble
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
  • Disponible con puertas de una o dos hojas
  • Diseño bicolor moderno
  • Ventilación – Preparado para la conexión a un sistema de extracción técnica (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes de altura ajustable, estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • Superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, integradas en la manija giratoria
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración 3 estantes de acero laminado galvanizado de 100 kg; 1 inserto de acero laminado galvanizado de 60 kg; 1 sumidero de acero laminado galvanizado de 33 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables
Capacidad portante 3 estantes de acero laminado galvanizado, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estante
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 110 kg
Color Gris antracita, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 41,54 in