Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2545) [mFluor Violet 500 SE], R&D Systems™
Código de producto. 30297444 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297444 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297444 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236771MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CS Citrate Synthase Monoclonal antibody specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CS Citrate Synthase
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL2545
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O75390, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1431
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus