Learn More
Eppendorf™ Estantes de frascos de CryoStorage (vacíos)
Código de producto. 31759474 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31759474 1.5 mL paquete de 10
31759473 0.5 mL paquete de 10
31759471 1 mL paquete de 10
31759470 2.0 mL paquete de 10
31759472 4.0 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31759474 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030119274
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorio para Eppendorf viales de CryoStorage
  • Parte de Eppendorf los viales de CryoStorage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro
Cantidad 10 Pk.
Material Polipropileno
Tipo de producto Gradilla para viales criogénicos
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Withstand Temperature (Metric) -80 °C