Descripción
- Part of Eppendorf CryoStorage Vials
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Material | Polypropylene |
| Tipo | Cryogenic Vial Rack |
| Capacidad (métrico) | 0.5 mL |
| Withstand Temperature (Metric) | -80°C |