Learn More
Crioscopio estándar 422 (-0,408 °C) (422 m °H), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11583112 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Frasco de HDPE con tapa abatible
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Envase unitSize
11583112 Frasco de HDPE con tapa abatible 250 ml
1 options
Código de producto. 11583112 Proveedor Reagecon N.º de proveedor MTR02025
Se utiliza para calibrar, controlar, verificar o validar crioscopios.
  • Estándar de referencia de crioscopio, material de referencia de crioscopio.
  • Se utiliza para calibrar, controlar, verificar o validar crioscopios.
  • Fabricado para su uso con todos los crioscopios que cumplan la norma de referencia internacional ISO5764/IDF108 para la determinación del punto de congelación en la leche.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada por los ingenieros de Reagecon utilizando pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (INAB Ref: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • Los valores certificados de cada estándar se verifican utilizando un crioscopio de alto rendimiento calibrado como trazable a NIST y según estándares certificados ISO Guía 34
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE con tapa abatible
Concentration or Composition Notes 422 (−0,408°C) (422m°H)
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Crioscopios