Description
Nuestra bolsa de criopreservación es un contenedor de película en bolsa único que permanece flexible a temperaturas ultrabajas (-196 °C). Corning Los contenedores criogénicos están diseñados para el almacenamiento, la conservación y la transferencia de células progenitoras hematopoyéticas (HPC) CD34+. El volumen de llenado recomendado oscila entre los 20 ml y 190 ml en cuatro tamaños estándar. La recomendación de volumen de congelación se basa en la congelación horizontal en un cassette protector con un grosor interno de aproximadamente 7,95 mm (0,313 in). Corning ofrece esta bolsa de cultivo celular de un solo uso en configuraciones de 50 mL a 750 mL. Una mezcla especial de película de poliolefina y material patentado EVA Fue seleccionado por sus propiedades de baja temperatura y su capacidad para mantener la flexibilidad y la claridad cuando se llena con líquido. El diseño de puerto de membrana exclusivo ofrece paredes más delgadas para una mayor flexibilidad y la tapa acoplada minimiza la exposición de la membrana durante la congelación. El diseño del bolsillo de etiqueta estándar del sector ofrece facilidad de uso y trazabilidad en el etiquetado. -El puerto 1 dispone de puertos de membrana de paredes finas, dos cables de PVC, conectores Luer hembra, tapones Luer macho y pinzas para portaobjetos pequeños. Esta bolsa de crioconservación celular de un solo uso es ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica.
-Certificado de conformidad completo está disponible para cada lote de producción.
Con película mezclada de poliolefina-EVA. Disponible en tamaños de 50 mL, 250 mL, 500 mL y 750 mL.
Tipo de película: Mezcla de poliolefina y EVA
Dos puertos de
membrana de pared delgada Puerto 1: 4,5„ longitud 0,153„ sobredosis EVA tubo, se divide en dos 5„ longitud 0,118„ Identificación x 0,16„ sobredosis Tubo de PVC con conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento Características y ventajas
Película de poliolefina – Patentada EVA Mezcla seleccionada específicamente por sus propiedades a baja temperatura, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad y claridad cuando se llena con líquido. Puerto de membrana: la tapa acoplada encaja en su lugar para proteger el contenido y minimiza la exposición de la membrana durante el uso Bolsillo para etiquetas: facilita el uso de etiquetas generadas por ordenador; la información del producto se puede ver rápidamente con solo abrir el cassette de congelación Tubo de llenado integral: el método de fabricación único utilizado para asegurar el tubo de llenado al cuerpo del recipiente elimina la necesidad de interfaces de PVC con la sección de almacenamiento de nitrógeno líquido del recipiente Interfaz/Conectores: Compatible con tecnología de conexión estéril y tecnología de sellado inteligente (Sebra™ Soldador de tubos modelo 1100); se adapta a una variedad de sistemas de casete de congelación
Corning Los certificados de medios están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
-Certificado de conformidad completo está disponible para cada lote de producción.
Con película mezclada de poliolefina-EVA. Disponible en tamaños de 50 mL, 250 mL, 500 mL y 750 mL.
Tipo de película: Mezcla de poliolefina y EVA
Dos puertos de
membrana de pared delgada Puerto 1: 4,5„ longitud 0,153„ sobredosis EVA tubo, se divide en dos 5„ longitud 0,118„ Identificación x 0,16„ sobredosis Tubo de PVC con conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento Características y ventajas
Corning Los certificados de medios están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Specifications
Specifications
| Incluye | Conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento, 0,11 de DI x 0,16 de DE Puerto de PVC |
| Material | Mezcla de poliolefina/EVA |
| N.º por caja | 1 unidad |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | Bolsa de crioconservación |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |