Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ con OPC UA, uso general
BIOPHARMA
Código de producto. 17555865 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 L
34 L
48 L
Tipo:
Congelador de tasa controlada
Requisitos eléctricos:
220-230 V, 50-60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
17555865 48 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
17445173 34 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
17535865 34 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
17545865 48 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
17515865 17 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
17525865 17 L Congelador de tasa controlada 220-230 V, 50-60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17555865 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSCM48SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48013.33€
    43100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4913.33€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Los congeladores de velocidad controlada con OPC UA Thermo Scientific CryoMed están diseñados teniendo en cuenta la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para la preparación de muestras y las necesidades de producción de GMP.
Para los clientes de tratamientos celulares y génicos y producción de vacunas, el CryoMed con OPC UA proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular.El CryoMed cuenta con capacidades de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet) y certificaciones estándar de fábrica, proporciona una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario de pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables al tiempo que cumple la norma 21 CFR parte 11 y los requisitos de las buenas prácticas de fabricación.
Funcionamiento sencillo con trazabilidad de datos mejorada
  • La pantalla táctil intuitiva permite una fácil configuración, operación y revisión de un proceso de congelación
  • Protocolo de comunicación en serie con OPC UA (Ethernet)
  • Certificados emitidos de fábrica
  • Seis perfiles de congelación preestablecidos y espacio para hasta 14 perfiles de congelación «personalizados» definidos por el usuario
  • La interfaz de usuario de la pantalla táctil integrada registra el uso y los eventos para cumplir con los requisitos de la norma 21 CFR parte 11
  • La exportación de datos por USB de los registros de ejecución en archivo .pdf es compatible con la norma 21 CFR parte 11
  • Seguridad del usuario:3 niveles de accesibilidad del usuario
  • La función «Run last» permite ejecutar consecutivamente el mismo perfil con solo pulsar un botón
  • El software de interfaz para PC permite el funcionamiento remoto, la revisión de las ejecuciones y la creación de perfiles personalizados
Monitorización de la ejecución en tiempo real para la protección de la muestra
  • Las temperaturas de la cámara y de la muestra se controlan mediante termopares de tipo T, lo que elimina el tiempo de retardo y proporciona una respuesta en «tiempo real»
  • Alarmas estándar para alertar a los usuarios de los fallos de los termopares, el mal funcionamiento del calentador, los límites de temperatura alta/baja, el seguimiento de la temperatura, los fallos de alimentación y la finalización del ciclo
  • Contactos de telealarma
  • Impresora térmica opcional
Rendimiento de temperatura fiable para un uso de alto rendimiento
  • Las válvulas solenoides dobles están diseñadas para equilibrar el volumen de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura y una congelación acelerada
  • El indicador de mantenimiento preventivo para la sustitución del solenoide de LN2 limita el tiempo de inactividad
  • El control y la uniformidad de la temperatura se consiguen a través de un sistema de anillo de inyección de nitrógeno líquido y de manipulación de aire
  • Compatible con las técnicas de limpieza VHP
  • Espuma aislante respetuosa con el medio ambiente
  • Acero inoxidable tipo 304 con acabado exterior con recubrimiento de pintura en polvo
La garantía varía según la región.Consulte a su representante local para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de tasa controlada
Capacidad (métrico) 48 L
Intervalo de temperatura De -180 °C a +50 °C
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Freestanding
Pantalla Interfaz de usuario de pantalla táctil
Garantía La garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información.
Carga de muestras Carga frontal
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 24,3 x 49,3 x 21,7 in (61 x 125,2 x 55,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 x 19 x 12 in (33 x 48,3 x 30,5 cm)
Opciones de vigilancia Alarms, Remote Alarm Contacts
Salidas de datos USB y OPC UA (Ethernet)
Registro de datos integrado Sí
Capacidad de programación del PC Software de interfaz de PC compatible
Conectividad Compatible con Thermo Fisher Connect
Amperaje 12 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 208/230 V
Requisitos eléctricos 220-230 V, 50-60 Hz
Capac. viales <1185
compresor Air-cooled
Peso (imperial) 191 lb