Learn More
Congelador horizontal CryoCube FC660h
Descripción
- Cierres de alta calidad para una uniformidad óptima de la temperatura
- El puerto de ventilación lateral mejora el consumo de energía y la uniformidad al mismo tiempo que facilita el acceso al interior
- Paneles aislados al vacío adicionales para ahorrar energía
- El asa ergonómico requiere menos fuerza y facilita el acceso
- Nuevo ventilador, compresor y condensador de alta eficacia
- Casi un 30 % menos de costes energéticos en comparación con el CryoCube FC660
- Interior completo de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 660 l |
| Intervalo de temperatura | -50° C a -86° C |
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| N.º de gradillas por kit | 40 |
| Modelo | Congelador horizontal CryoCube FC660h |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 84 × 207 × 107,5 cm |
| Tensión | 208/230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Refrigerante | R290/R170 |