Learn More
Eppendorf™ Congeladores CryoCube™ F740h con 3 baldas
Código de producto. 15957085
Cambiar vista
Click to view available options
Sistemas de apoyo:
CO2 (instalado en fábrica)
LN2 (instalado en fábrica)
No disponible
Registrador de gráficos:
Estándar
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sistemas de apoyo Registrador de gráficos Tamaño de la unidad
15957085 CO2 (instalado en fábrica) No cada uno
15937095 LN2 (instalado en fábrica) No cada uno
15917105 CO2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15997105 LN2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15977075 No disponible Estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15957085 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F740342021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 3 baldas tiene una puerta exterior con asa derecha
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte derecha
  • 3 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Herméticas
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Izquierda
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 3
Pantalla LED
Refrigerado por agua No
Registrador de gráficos No
Sistemas de apoyo CO2 (instalado en fábrica)
Requisitos eléctricos de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Admite Muestras (57600)