Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F740h - 230 V/50 Hz
Código de producto. 15997065
Cambiar vista
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Estantes:
3
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lado abisagrado Estantes Tamaño de la unidad
15997065 Derecha 3 cada uno
15907075 Izquierda 3 cada uno
15927075 Derecha 5 cada uno
15937075 Izquierda 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15997065 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F740340011
Impulse su laboratorio con los descuentos de Eppendorf este otoño
Usar código promocional 27953
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h - /: 230 V, 50Hz ofrece protección segura de muestras y costos de funcionamiento minimizados
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • /: 230 V /50 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 KWh/día
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 740 l
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 3
Pantalla LED
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 × 86,5 × 139 cm
Registrador de gráficos No
Seguridad ajustes control Protec. contraseña
Sistemas de apoyo No disponible
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Peso con embalaje (métrico) De 357 a 366 kg
Admite Muestras (57600)
Capacidad de la gradilla Desde 18 hasta 30