Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Código de producto. 17887917 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Altura (métrico):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Estantes:
2 niveles
3 niveles
4 niveles
5
6
8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,5 x 22,2 x 10,9 in
5,5 x 22,2 x 12,8 in
5,5 x 22,2 x 13 in
5,5 x 22,2 x 13,5 in
5,5 x 22,2 x 16,2 in
5,5 x 22,2 x 16,3 in
5,5 x 22,2 x 17,7 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Altura (métrico) Estantes Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17887917 4 x 5 334 mm 5 5,5 x 22,2 x 13,5 in cada uno
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 in cada uno
17789988 4 x 3 414 mm 3 niveles 5,5 x 22,2 x 16,3 in cada uno
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22,2 x 16,2 in cada uno
17372140 4 x 3 324 mm 3 niveles 5,5 x 22,2 x 12,8 in cada uno
17171812 4 x 2 276 mm 2 niveles 5,5 x 22,2 x 10,9 in cada uno
17877917 4 x 4 331 mm 4 niveles 5,5 x 22,2 x 13 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17887917 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001082910
En stock
El almacenamiento integral de las muestras en un ultracongelador se realiza en cajas de almacenamiento.Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubic
  • Estantería de acero inoxidable para cajas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris
Admite Cajas
Material Acero inoxidable
Posiciones 20
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 64 mm (2,5 in) Cajas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,5 x 22,2 x 13,5 in
Longitud (métrico) 563 mm
Incluye Gradilla
Tipo de producto Gradilla para congelador
Estantes 5
Altura (métrico) 334 mm
matriz, red, conjunto 4 x 5
Anchura (métrico) 140 mm