Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, UE/RU
Código de producto. 17162966
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
570 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17162966 570 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17162966 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F571300031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14020.00€
    12780.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1240.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, l
  • CryoCube™ F570n, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa izquierda, 5 estantes, 230 V, 50 Hz (UE/GB)
  • Volumen: 570 l (20,1 pies³), por ejemplo, hasta 40.000 muestras
  • El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío y aislamiento tradicionales, ahorra energía
  • El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
  • Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
  • Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
  • Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
  • El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
  • Versiones refrigeradas por aire y refrigeradas por agua para un mayor ahorro de energía
  • Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 20,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 570 l
Puertas interiores 5
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Espuma de poliuretano
Pantalla Classic
Ruedas giratorias Sí
Puertos 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 in)
Fondo exterior (imperial) 35,4 in
Fondo interior (imperial) 22,6 in
Fondo exterior (métrico) 89,8 cm
Fondo interior (métrico) 57,5 cm
Altura exterior (imperial) 76,8 in
Altura (imperial) interior 49,8 in
Anchura exterior (imperial) 43,4 in
Anchura (imperial) interior 30,1 in
Anchura exterior (métrico) 110,3 cm
Anchura (métrico) interior 76,5 cm
Registrador de gráficos Opcional
Registro de datos integrado Opcional
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Amperaje 7,0 A
Tipo de tapón UE, REINO UNIDO
Tensión 230 V
Vataje 8300 W
compresor 2 etapas
Refrigerante R290/R170
Capacidad de la gradilla 25