Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Congelador ULT F440h, 440 L, VIP, AC , DoLe, 5, (UE/GB), Sistema de respaldo de CO 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17278489
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
440 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17278489 440 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17278489 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F440342031
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores ULT F440 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, l
CryoCube™ F440h, 440 l, interfaz clásica, VIP, líquidos de refrigeración verdes, Refrigeración por aire, 5 estantes
  • Volumen: 440 l (15,5 pies3), por ejemplo, hasta 32.000 muestras
  • El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío (versión h) y aislamiento tradicionales (versión n), ahorra energía
  • El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
  • Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
  • Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
  • Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
  • El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
  • Refrigerada por aire
  • Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congeladores
Capacidad (imperial) 15,5 pies cúb.
Capacidad (métrico) 440 L
Puertas interiores 5
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Vacío
Estantes 5
Pantalla Interfaz clásica
Ruedas giratorias Sí
Puertos 2
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 in)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in)
Superficie (métrico) 95,5 x 89,8 cm
Registrador de gráficos No
Amperaje 7 A
tipo de tapón UE, RU
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 6800 W
Refrigerante R290/R170
Capacidad de la gradilla 20