Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Rejilla de congelación máxima
Código de producto. 17896358 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas (2 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
17896358 Cajas (2 in) cada uno
1 options
Código de producto. 17896358 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6001092210
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estas gradillas de metal permiten un uso óptimo del espacio, así como una fácil reubicación de las cajas de muestras.
El almacenamiento integral de muestras en un congelador ULT se basa en cajas de almacenamiento. Las cajas deben almacenarse en gradillas de congelador especiales.
  • Tamaño máximo de la caja: 136 x 136 mm
  • Para congeladores ULT: CryoCube F101h (a partir del cuarto trimestre de 2023) (máximo 3 racks, máximo 36 cajas) más 30 cajas con rack estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Plata
Admite Cajas (2 in)
Material Acero inoxidable
Posiciones 12 posiciones
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 307 mm
Tipo de producto Gradilla con cajón
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 337 mm
matriz, red, conjunto 6 x 2
Anchura (métrico) 140 mm