Learn More
Cruzain-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16465146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465146 100 mg 100 miligramos
16454188 10 mg 10 miligramos
16450537 50 mg 50 miligramos
16446907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10836
MedChemExpress Cruzain-IN-1 is a covalent and reversible Cruzain inhibitor, with an IC50 of 10 nM.
Cruzain-IN-1 is a covalent and reversible Cruzain inhibitor, with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cruzain-IN-1
CAS 1199523-24-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10F2N6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (266.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1C2=NC(C#N)=NC(NC3=CC(F)=CC(F)=C3)=C2N=C1
Peso molecular (g/mol) 300.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid