Description
Cytodex 3, formado por el acoplamiento químico de una capa delgada de colágeno desnaturalizado a la matriz de dextrano entrecruzada, es el microportador elegido para las células que pueden ser difíciles de cultivar «in vitro». El cultivo de microportadores es una técnica que hace posible el cultivo práctico de alto rendimiento de las células dependientes del anclaje. Cytodex se ha desarrollado específicamente para el cultivo de una amplia variedad de células animales en volúmenes de cultivo que van desde unos pocos mililitros hasta más de seis mil litros. El uso de Cytodex en sistemas simples de cultivo en suspensión produce rendimientos de varios millones de células por mililitro. Formado por la sustitución de una matriz de dextrano entrecruzada con grupos de DEAE cargados positivamente distribuidos por toda la matriz, es un microportador de uso general.
- Diseñado para el cultivo de células primarias o de aquellas con morfología epitelioide, especialmente células con baja eficacia de siembra en placa o tipos de células diferenciadas o sensibles que normalmente son difíciles de cultivar, por ejemplo, los hepatocitos o las células endocrinas.
- Contiene una capa de colágeno porcino desnaturalizado por ácido (gelatina) en la superficie de la matriz microporosa.
- Diseñado para producir células cosechadas de la más alta viabilidad.
- Transparente para un fácil examen microscópico de las células adheridas.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cytodex 3 |
| Cantidad | 100 g |
| Contenido y almacenamiento | Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. |