Learn More
Cytiva Matriz de dextrano entrecruzada Cytodex 1
Código de producto. 11319981 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319981 25 g 25 g
11389971 100 g cada uno
14801611 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319981 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17044801
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cytodex 1 es un microportador de uso general. Es especialmente adecuado para la mayoría de las líneas de células establecidas y para la producción de virus o productos celulares a partir de cultivos de células primarias y cepas de células diploides normales. El cultivo de microportadores es una técnica que hace posible el cultivo práctico de alto rendimiento de las células dependientes del anclaje. Cytodex se ha desarrollado específicamente para el cultivo de una amplia variedad de células animales en volúmenes de cultivo que van desde unos pocos mililitros hasta más de seis mil litros. El uso de Cytodex en sistemas simples de cultivo en suspensión produce rendimientos de varios millones de células por mililitro. Formado por la sustitución de una matriz de dextrano entrecruzada con grupos de DEAE cargados positivamente distribuidos por toda la matriz, es un microportador de uso general.
  • Microportador de uso general para la mayoría de las líneas de células establecidas, dependientes del anclaje.
  • Contiene cargas positivas en toda la matriz microporosa.
  • Transparente para un fácil examen microscópico de las células adheridas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cytodex 1
Cantidad 25 g
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.