missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody (1013816) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30669453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30669453 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30669453 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10252F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRISPR-Cas9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1013816
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived Cas9, Asp2-Asp1368, Accession # Q99ZW2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 901176
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.