Learn More
CRIF1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18339100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18339100 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18339100 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP287211
Rabbit Polyclonal Antibody
CRIF1 Polyclonal specifically detects CRIF1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CRIF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen CKBBP2, CKII beta-associating protein, CR6 interacting factor 1, CRIF1p53-responsive gene 6 protein, growth arrest and DNA damage-inducible proteins-interacting protein 1, growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma interacting protein 1, MGC4667, MGC4758, papillomavirus L2 interacting nuclear protein 1, Papillomavirus L2-interacting nuclear protein 1, Plinp1, PLINP-1CKII beta binding protein 2, PRG6CR6-interacting factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of CRIF1
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90480
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.