missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRHR1/CRF1 Antibody (343919), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18677763 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18677763 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3930H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRHR1/CRF1 Monoclonal antibody specifically detects CRHR1/CRF1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRHR1/CRF1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 343919
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen corticotropin releasing hormone receptor 1, corticotropin-releasing factor receptor 1, corticotropin-releasing factor type 1 receptor, Corticotropin-releasing hormone receptor 1, CRF1, CRFR, CRF-R, CRFR1, CRF-R1, CRF-R-1, CRFR-1, CRH-R-1, CRHR1f, CRH-R1h, CRHR1L, CRHRCRH-R1, seven transmembrane helix receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CRHR-1, Ser24-Val415, Accession # NP_004373
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1394
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.