missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase BB Mouse anti-Human, Clone: CPTC-CKB-2, Novus Biologicals™

Código de producto. 18664038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18664038 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18664038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307542100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase BB Monoclonal specifically detects Creatine Kinase BB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Creatine Kinase BB
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-CKB-2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Creatine Kinase Isoenzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Creatine Kinase BB protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.