missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRACC/SLAMF7 Antibody (002), DyLight 594 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18498709 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498709 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289961DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CRACC/SLAMF7 Monoclonal specifically detects CRACC/SLAMF7 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRACC/SLAMF7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 002
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 19A, CD2 subset 1, CD2-like receptor activating cytotoxic cells, CD319, CD319 antigen, CRACCCD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CS119A24 protein, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, novel LY9 (lymphocyte antigen 9) like protein, Protein 19A, SLAM family member 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CRACC/SLAMF7 (NP_067004.3; Met1-Met226).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.