Learn More
CRABP2 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18601526 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18601526 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601526 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299740PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CRABP2 Polyclonal specifically detects CRABP2 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Conjugado PE
Formulación PBS
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CRABP2 (Accession#: NP_001869.1; Pro2-Glu 138)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus