Learn More
Isofield™ Guantes estériles de látex para salas blancas CR+ - Compatibles con grado A/B
BIOPHARMA
Código de producto. 18866401
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
200 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18866401 Pequeño 200 pares
18856401 Medio 200 pares
18846401 Grande 200 pares
18876401 XL 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18866401 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 10040S
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente protección hasta el codo para GMP Grado A y B, ISO Salas limpias de clase 4 y superiores. El guante de látex ultra limpio se lava tres veces en agua desionizada y tiene una superficie lo suficientemente suave para ponérselo dos veces. Cada lote de CR+ se analiza para detectar endotoxinas y tiene niveles muy bajos de proteína detectable.
  • Guantes estériles de látex para salas blancas
  • 400 mm (16 in) Hasta el codo
  • Ambidiestro
  • Color natural
  • Palma y dedos texturizados
  • Puño con reborde
  • Bajos niveles de endotoxinas.
  • Nivel de garantía de esterilidad 10-6
  • Nivel de proteína inferior a 50 μg/g
  • Guantes dobles
  • Bolsas de tinta resistentes al IPA
  • Nivel de calidad aceptable (NCA) 0,65
  • Bajo recuento de partículas ≥ μ0,5 m (cuentas/ cm² ) < 1200
  • Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
  • El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
  • Inocuidad química ES ISO 21420:2020
  • Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
  • Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
  • Degradación química ES ISO 374-4:2019
  • Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Penetración viral EN 16604:2004
  • Prueba de endotoxinas EN 455-3
  • Prueba de validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2:2015
  • Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
  • Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
Especificaciones
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,87 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sala limpia
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,69 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño Pequeño
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4,33 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
Grip Design Con textura
Tipo de empaquetado Paquetes de pares individuales
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm