Learn More
Isofield™ Guantes estériles de látex para salas blancas CR+ - Compatibles con grado A/B
Beschreibung
- Guantes estériles de látex para salas blancas
- 400 mm (16 in) Hasta el codo
- Ambidiestro
- Color natural
- Palma y dedos texturizados
- Puño con reborde
- Bajos niveles de endotoxinas.
- Nivel de garantía de esterilidad 10-6
- Nivel de proteína inferior a 50 μg/g
- Guantes dobles
- Bolsas de tinta resistentes al IPA
- Nivel de calidad aceptable (NCA) 0,65
- Bajo recuento de partículas ≥ μ0,5 m (cuentas/ cm² ) < 1200
- Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Inocuidad química ES ISO 21420:2020
- Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
- Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
- Degradación química ES ISO 374-4:2019
- Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
- Penetración viral EN 16604:2004
- Prueba de endotoxinas EN 455-3
- Prueba de validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2:2015
- Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
- Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 7,87 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?