missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPT1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7248508 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18360672 25 μg 25 microlitros
18372802 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18360672 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31702925UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CPT1B Polyclonal antibody specifically detects CPT1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPT1B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen carnitine O-palmitoyltransferase 1, muscle isoform, carnitine O-palmitoyltransferase I, mitochondrial muscle isoform, Carnitine O-palmitoyltransferase I, muscle isoform, Carnitine palmitoyltransferase 1B, carnitine palmitoyltransferase 1B (muscle), Carnitine palmitoyltransferase I-like protein, CPT I, CPT1M, CPT1-MMCCPT1, CPTI, CPTI-M, EC 2.3.1, EC 2.3.1.21, FLJ55729, FLJ58750, KIAA1670, MCPT1, M-CPT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VPRVSATIQRYLESVRPLLDDEEYYRMELLAKEFQDKTAPRLQKYLVLKSW
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1375
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.