Learn More
(±)-CPSI 1306, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001478 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001478 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4400/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reported macrophage migration inhibitory factor (MIF) inhibitor
(±)-CPSI 1306 is reported to be a macrophage inhibitory factor (MIF) inhibitor.
This product is racemic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-CPSI 1306
CAS 1309793-47-2
Fórmula molecular C15H16F2N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo inverted exclamation marka-cpsi 1306
Clave InChI GUWOSEVHCSNYFK-NSHDSACASA-N
SMILES C1COCCN1C(=O)CC2CC(=NO2)C3=C(C=C(C=C3)F)F
Nombre IUPAC 2-[(5S)-3-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]-1-morpholin-4-ylethanone
Peso molecular (g/mol) 310.301
PubChem CID 97992476
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.3
Porcentaje de pureza >98%