Learn More
(±)-CPSI-1306, MedChemExpress
Código de producto. 16480677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480677 50 mg 50 miligramos
16445266 100 mg 100 miligramos
16423046 25 mg 25 miligramos
16414358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110095
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
MedChemExpress (±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
(±)-CPSI-1306 is an orally available antagonist of macrophage migration inhibitory factor (MIF).
Specifica
Nombre del producto químico o material (±)-CPSI-1306
CAS 1309793-47-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16F2N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C=CC(F)=C1)C2=NOC(CC(N3CCOCC3)=O)C2
Peso molecular (g/mol) 310.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.