Descripción
CPSF6 Polyclonal specifically detects CPSF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
| Línea de productos | Novus |