Learn More
CPOX Antibody (36B10), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18677946 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18677946 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18677946 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259438APC
Mouse Monoclonal Antibody
CPOX Monoclonal antibody specifically detects CPOX in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno CPOX
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 36B10
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen Coprogen oxidase, coproporphyrinogen oxidase, coproporphyrinogenase, coproporphyrinogen-III oxidase, mitochondrial, COX, CPO, CPXcoproporphyrinogen oxidase (coproporphyria, harderoporphyria), EC 1.3.3.3, HCP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CPOX (111-454aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1371
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.