Learn More
CPI 613, TRC
Código de producto. 17952075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952075 10 mg 10 miligramos
17992935 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78144010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95809-78-2
Fórmula molecular C22H28O2S2
Peso molecular (g/mol) 388.59
Sinónimo 6,8-Bis[(phenylmethyl)thio]-octanoic Acid, 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic Acid
Nombre IUPAC 6,8-bis(benzilsulfanil)ácido octanoico
SMILES OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPI 613
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)