Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18740734 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740734 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 18740734 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / paquete de 2
    Ahorro 23.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 2 viales
Para utilizar con (aplicación) Ligand Activation
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides