Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18787223 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18787223 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18787223 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP231141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.83€
    241.50€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 31.33€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Activation of mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides