Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18113923 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18113923 0,025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18113923 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP231142SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    182.70€ / 25 microgramos
    Ahorro 31.08€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.0 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Línea de productos Novus
Cantidad 0,025 mg
Para utilizar con (aplicación) Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.)
Objetivo CpG Oligodeoxynucleotides Mouse
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides