Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18174724 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18174724 0,025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18174724 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP231141SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    182.70€ / 25 microgramos
    Ahorro 31.08€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,025 mg
Para utilizar con (aplicación) Activation of mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides