Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Código de producto. 18046855 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18046855 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18046855 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP231142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    254.10€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 14.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Especificaciones
Concentración 1.0 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.)
Objetivo CpG Oligodeoxynucleotides Mouse
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides