Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides
Código de producto. 18785443 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
9 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 9
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18785443 9 viales paquete de 9
1 options
Código de producto. 18785443 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP226237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.61€
    794.85€ / paquete de 9
    Ahorro 143.76€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 9 viales
Para utilizar con (aplicación) Activation of human or mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides