Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Código de producto. 18717313 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18717313 0,025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18717313 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP231134SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.70€ / 25 microgramos
    Ahorro 11.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,025 mg
Para utilizar con (aplicación) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides