Learn More
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™
Código de producto. 18154912 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18154912 0,025 mg 25 microgramos
18015644 0,1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18154912 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP231136SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.70€ / 25 microgramos
    Ahorro 11.30€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Useful positive control model system for studying hTLR9 activation
Immunogen: G&asterisk;GGGGACGATCGTCG&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G Buffer: Sterile water Clone: 2216 Dilution: Ligand Activation, 5 to 20μg/mL CpG ODN Type A (2216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.0 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,025 mg
Para utilizar con (aplicación) Human CpG ODNs are used for activation of human TLR9 at a range of 5 to 20μL. The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 cell line is a useful positive control model system for studying hTLR9 activation. Typically use a 96-well plate format assay using this reporter cell line
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides
Especie Humano