Learn More
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™
Código de producto. 18015644 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015644 0,1 mg 0.10 miligramo
18154912 0,025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015644 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP231136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    254.10€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 14.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Useful positive control model system for studying hTLR9 activation
Immunogen: G&asterisk;GGGGACGATCGTCG&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G Buffer: Sterile water Clone: 2216 Dilution: Ligand Activation, 5 to 20μg/mL CpG ODN Type A (2216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.0 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Human CpG ODNs are used for activation of human TLR9 at a range of 5 to 20μL. The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 cell line is a useful positive control model system for studying hTLR9 activation. Typically use a 96-well plate format assay using this reporter cell line.
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides
Especie Humano