Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Código de producto. 18711574 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18711574 5 viales paquete de 5
1 options
Código de producto. 18711574 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP226238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.00€
    547.05€ / paquete de 5
    Ahorro 31.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 5 viales
Para utilizar con (aplicación) Activation of human TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides