Specifications
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Cantidad | 0,025 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Activation of human TLR9 |
| Tipo | CpG Oligodeoxynucleotides |