Learn More
CPDA, MedChemExpress
Código de producto. 16417588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16417588 10 mg 10 miligramos
16413607 50 mg 50 miligramos
16407516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16417588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18685
MedChemExpress CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPDA
CAS 1415834-63-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15ClF2N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.60 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=CC(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)=C1)CC3=C(F)C=CC=C3F
Peso molecular (g/mol) 388.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.8
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism