Learn More
CP671305, MedChemExpress
Código de producto. 16499986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499986 50 mg 50 miligramos
16492776 25 mg 25 miligramos
16483578 10 mg 10 miligramos
16436307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101803
MedChemExpress CP671305 is a potent, orally active, selective inhibitor of phosphodiesterase-4-D, and possesses high activities.
CP671305 is a potent, orally active, selective inhibitor of phosphodiesterase-4-D, and possesses high activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CP671305
CAS 445295-04-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19FN2O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (220.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](OC1=CC=C(CNC(C2=CC=CN=C2OC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=O)C(F)=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 454.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid